Learn More
PF-670462, MedChemExpress
Code produit 16422667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422667 50 mg
16416578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422667 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15490
MedChemExpress PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.
PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-670462
CAS 950912-80-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22Cl2FN5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (243.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.99 mM)
SMILES NC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCCCC4)=N1.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 410.32
Poids de la formule 410.32
Pourcentage de pureté 98.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease