Learn More
PF 670462, TRC
Code produit 30414035
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30414035 10 mg
30412477 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30414035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29396010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 950912-80-8
Formule moléculaire C19H22Cl2FN5
Poids moléculaire (g/mol) 410.32
Synonyme PF 670462
Nom IUPAC 4-[3-cyclohexyl-5-(4-fluorophenyl)imidazol-4-yl]pyrimidin-2-amine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Nc1nccc(n1)c2c(ncn2C3CCCCC3)c4ccc(F)cc4
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[1-Cyclohexyl-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine Dihydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H20FN5.2ClH/c20-14-8-6-13(7-9-14)17-18(16-10-11-22-19(21)24-16)25(12-23-17)15-4-2-1-3-5-15;;/h6-12,15H,1-5H2,(H2,21,22,24);2*1H
Poids de la formule 409.1236