Learn More
PF-915275, MedChemExpress
Description
PF-915275 is a potent, selective and orally active human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1) inhibitor with a Ki of 2.3 nM and an EC50 of 15 nM (in HEK293 cells). The dose-dependent effect of PF-915275 on conversion of cortisone to cortisol in primary human and monkey hepatocytes, with an EC50 of 20 and 100 nM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PF-915275 |
| CAS | 857290-04-1 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H14N4O2S |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 31 mg/mL (88.47 mM) |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C2=CC=C(S(NC3=NC(N)=CC=C3)(=O)=O)C=C2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 350.39 |
| Poids de la formule | 350.39 |
| Afficher plus |