Learn More
PF-AKT400, MedChemExpress
Code produit 16476807
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476807 5 mg
16455076 100 mg
16434108 10 mg
16410467 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476807 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10721
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).
PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-AKT400
CAS 1004990-28-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22F2N6O
Quantité 5 mg
Synonyme AKT protein kinase inhibitor
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.73 mM)
SMILES N[C@@](CC1)(CNC(C2=CC=C(F)C=C2F)=O)CN1C3=C4C(NC=C4CC)=NC=N3
Poids moléculaire (g/mol) 400.43
Poids de la formule 400.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease