Learn More
BRAND™ Fiole jaugée de classe A en PFA avec bouchon à vis
Code produit 10712703 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10712703 250 ml 1 pièce
10692364 10 ml 1 pièce
10579862 25 ml 1 pièce
10121742 50 ml 1 pièce
10642683 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10712703 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 36248
En stock
Fabriquée à partir de perfluoroalkoxy (PFA) et étalonnée pour son volume contenu (TC, In). Autoclavable et facile à nettoyer.
  • Construction en PFA (perfluoroalkoxy)
  • Bouchon à vis en PFA avec joint d’étanchéité moulé
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Autoclavable et facile à nettoyer
  • Limites d’erreurs selon la classe A
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 104
  • Comprend un certificat de lot
  • L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 104
Matériau du bouchon PFA
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PFA
Limite d’erreur 0,15 mL
Type de produit Fiole jaugée
Autoclavable Autoclavable
Classe A