Learn More
Savillex™ Récipients de digestion PFA
Code produit 11912195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
120 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11912195 60 mL 1 pièce
15296158 120 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11912195 Fournisseur Savillex™ Code fournisseur 30006003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.76€
    6.13€ / 1 pièces
    Économisez 199.63€
    97% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Spécification
Type de produit Récipient de digestion
Capacité (métrique) 60 mL
À utiliser avec (application) Digestion rapide des échantillons à l’aide de techniques à microondes
Matériau PFA