Learn More
Bohlender™ Cuve en PFA avec bouchon à vis
Code produit 10480801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10480801 7 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10480801 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A 13001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.08€
    51.24€ / 1 pièces
    Économisez 14.84€
    22% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Quantité 1/boîte
Profondeur (métrique) 32 mm
Capacité (métrique) 7 mL
Couleur Translucide
Type de produit Jarres
Matériau PFA
Hauteur (métrique) 37 mm