Learn More
Bohlender™ Condenseurs verticaux en PFA Liebig
Code produit 10256971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
Taille 29
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10256971 Taille 29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10256971 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur B 30102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.90€
    602.20€ / 1 pièces
    Économisez 200.70€
    24% de réduction
Expédition estimée: 04-03-2027
Offrant une résistance à la température de -200° jusqu'à +250 °C.
  • De couleur transparente
  • Résistance chimique universelle
  • Tube de refroidissement à paroi fine en PFA translucide et étanche
  • Chemise d’eau en verre borisilicaté
  • Connecteurs de tuyau en PP et écrous pour le raccordement de l’eau de refroidissement
  • Cône de joint rodé et douille de taille 29 en PTFE
  • Le distillat n’est exposé qu’au PFA / PTFE
  • Convient à l’assemblage vertical
  • Écrou spécial intégré (Safe-Lab™) pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint rodé.
  • Conformité FDA
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Description Paroi fine
Comprend Raccordements de tuyaux, écrous
Longueur (métrique) 300 mm
Numéro du joint conique standard Taille 29
Type Condenseur vertical Liebig