Learn More
Masterflex™ Tubulure flexible en PFA (Perfluoroalkoxy)
Code produit 15807671 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Épaisseur (métrique):
1,19 mm
1,58 mm
1,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
7.50m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur (métrique) Conditionnement
15807671 5,6 mm 1,19 mm 7.50m
11750249 3,2 mm 1,6 mm 1 pièce
15262600 6,4 mm 1,58 mm 1 pièce
15817671 9,6 mm 1,6 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15807671 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0637504
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tubulure hautement résistante adaptée aux travaux de haute pureté.
  • Applications : Applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes.
  • Pour le transfert de matériaux à haute température ou très corrosifs.
  • Adaptée aux applications de haute pureté.
  • Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreuse.
  • Excellente résistance aux fissures et aux contraintes.
  • Faible coefficient de friction.
  • Translucide.
  • Autoclavables.
Spécification
Certifications/Conformité La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences de la norme USP classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux BPF.
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 5,6 mm
Matériau PFA
Diamètre (métrique) externe 8,0 mm
Longueur totale (métrique) 7,6 m
Épaisseur (métrique) 1,19 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -195°C
Méthode de stérilisation Autoclave, ETO, ou chaleur sèche
Couleur Translucide
Pression maximale 300°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C