Learn More
BrandTech™ Flacons à fond rond en PFA VITLAB™
Code produit 10777991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10777991 250 ml 1 pièce
10384311 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10777991 Fournisseur BrandTech™ Code fournisseur 107897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    98.38€ / 1 pièces
    Économisez 17.62€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Profitez du PFA, particulièrement adapté à l’analyse de traces, grâce aux flacons à fond rond en Vitlab™. Ils ont une grande stabilité thermique, allant de -200°C à +260°C, et sont autoclavables.
  • Transparent
  • Col avec NS 29/32
  • Adapté comme flacon de sécurité
  • À utiliser avec les évaporateurs rotatifs (fonctionnement à température ambiante) pour recueillir le liquide distillé.
  • Stabilité thermique et résistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PFA
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation dans l’analyse de trace
Nb par paquet 1