Learn More
Bohlender™ Flacons avec épurateur en PFA
Code produit 10363881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10363881 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10363881 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A 11801
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Offrant une résistance à la température de -200° jusqu'à +250 °C.
  • Flacon fabriqué en PFA, en haut du PFTE avec deux raccords filetés
  • Résistance chimique universelle
  • Le frit en PTFE standard a une taille de pores d’environ 3 μm et est vissé sur le tube de rehausse avec un filetage M8x1
  • Conformité FDA
  • Incassable pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Frit facilement échangeable
  • Transparent pour la visibilité du contenu
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Flacon en PFA, couvercle en PTFE
Type Flacon pour épurateur
Comprend Fritté standard
Porosité 3 μm
Diamètre (métrique) extérieur 60 mm
Hauteur (métrique) 175 mm
À utiliser avec (équipement) Raccord pour tubulure de 2 x 6 mm
Certifications/Conformité FDA