Learn More
Bohlender™ Tube à essai en PFA
Code produit 10718252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10718252 Capacité : 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10718252 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A18503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.65€
    132.59€ / 1 pièces
    Économisez 28.06€
    17% de réduction
Expédition estimée: 15-09-2026