Learn More
Masterflex™ Adaptateur fileté en PFA
Description
- Disponibles dans une variété de matériaux et de configurations pour répondre à un large éventail de besoins en laboratoire
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé.
Spécification
Spécification
| Description | Connexion NPT(M) avec raccord cannelé |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Taille de la tubulure | 1/4 po |
| Tuyau cannelé | 1/4 in. |
| Port de sortie | 1/4 po |
| Taille du port | 1/4 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Forme | Structuré |
| Type de produit | NPT Adaptateur mâle pour bar droit |