Learn More
Savillex™ Bouchons filetés PFA
Product Code. 11922195
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
27,4 mm
53 mm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) externe Unit Size
11922195 27,4 mm 1 pièce
11922185 53 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11922195 Supplier Savillex™ Supplier No. 60005804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.04€
    66.33€ / 1 pièces
    Économisez 163.71€
    71% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Type de produit Bouchon à filetage
Diamètre (métrique) externe 27,4 mm
À utiliser avec (application) Applications à haute pression
Matériau PFA