Description
- Résiste aux matériaux hautement corrosifs
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Adapté aux applications de haute pureté
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de friction • Translucide
- Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
- Fabriqués dans un établissement agréé ISO 9001-2008
- Plage de températures : –195 à 260°C
- Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | PFA |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,2 mm |
| À utiliser avec (application) | Applications exigeantes de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles, pour le transfert de matériaux à température élevée ou très corrosifs, adapté également aux applications de haute pureté |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -195°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Afficher plus |