Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubulure PFA+
Code produit 13003333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
15,24 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
13003333 15,24 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13003333 Fournisseur IDEX Health & Science, LLC Code fournisseur 0201284
Expédition estimée: 29-04-2027
Fabriquée à partir de résine Teflon™ PFA Plus, elle offre encore plus d’avantages que le PFA standard
La tubulure PFA Plus haute pureté est fabriquée à partir de résine Teflon™ PFA Plus et offre encore plus d’avantages que le PFA standard. Fabriquée à partir de l’un des polymères les plus exempts de contaminants disponibles, cette tubulure offre une pureté de l’ordre de parties par milliard. Elle est parfaite pour les applications dans les secteurs médical, diagnostique, pharmaceutique, biotechnologique et des semi-conducteurs. La tubulure de couleur naturelle offre une meilleure résistance à la fissuration sous contrainte et présente des parois plus lisses et plus claires.
  • Tubulure PFA+ haute pureté naturelle
  • Fabriquée à partir de résine Teflon™ PFA Plus
  • Offre encore plus d’avantages que le PFA standard
  • Fabriquée à partir d’un des polymères les plus exempts de contaminants disponibles
  • Offre une pureté de l’ordre de parties par milliard
  • Parfaite pour les applications dans les secteurs médical, diagnostique, pharmaceutique, biotechnologique et des semi-conducteurs
  • Résistance accrue à la fissuration sous contrainte
Spécification
Type Tubulures pour chromatographie
Autoclavable Non
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Secteurs médical, diagnostique, pharmaceutique, biotechnologique et des semi-conducteurs
Diamètre (impériale) interne 0,030 po
Diamètre (impériale) externe 1/16 in.
Diamètre (métrique) interne 0,75 mm
Diamètre (métrique) externe 1,588 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Matériau PFA
Pression maximale 1000 psi (69 bar)