Learn More
IDEX Health & Science, LLC PFA Tubing
Code produit 13003193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tubulure haute pureté
Tubulure naturelle
Diamètre (impériale) externe:
0,125 po
1/16 in.
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Diamètre (impériale) externe unitSize
13003193 Tubulure haute pureté 0,125 po 1 pièce
13033183 Tubulure haute pureté 1/16 in. 1 pièce
13079812 Tubulure naturelle 1/16 in. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13003193 Fournisseur IDEX Health & Science, LLC Code fournisseur 0201274
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Constructed with genuine Teflon™ PFA Resin, offering excellent chemical compatibility and resistance.
PFA Tubing is constructed with genuine Teflon™ PFA Resin and available in Natural or High Purity varieties. High Purity is medical grade tubing that is frequently preferred in sensitive applications and reliably meets more critical demands. Furthermore, this specialized tubing is also virtually transparent for viewing fluid movement. Both varieties offer excellent chemical compatibility and resistance.
Tubulure naturelle
  • Fabriquée à partir de résine Teflon™ PFA véritable
  • Offre une excellente compatibilité et résistance aux produits chimiques
  • Peut résister à des pressions aqueuses jusqu’à 276 bars (4 000 psi)
  • Plusieurs tailles disponibles.
Tubulure haute pureté
  • Fabriqué à partir d’une résine Teflon™ PFA haute pureté véritable, une version modifiée spéciale de la molécule de base en PTFE
  • De qualité médicale
  • Souvent privilégiée dans les applications sensibles et répondant de manière fiable à des demandes plus critiques
  • Pratiquement transparent pour la visualisation du mouvement des liquides
  • Peut résister à des pressions aqueuses jusqu’à 500 psi (1/8 po), 2 000 psi (1/16 po)
Spécification
Type Tubulure haute pureté
Autoclavable Non
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) interne 1/16 in.
Diamètre (impériale) externe 0,125 po
Diamètre (métrique) interne 1,588 mm
Diamètre (métrique) externe 3,175 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Matériau PFA