Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubulure en PFA
Description
Les tubes PFA sont fabriqués avec de véritables Teflon™ résines PFA et disponibles en variétés naturelles ou de haute pureté. La haute pureté est un tube de qualité médicale souvent préféré dans les applications sensibles et répondant de manière fiable aux exigences plus critiques. De plus, ce tube spécialisé est également pratiquement transparent pour observer le mouvement des fluides. Les deux variétés offrent une excellente compatibilité chimique et une excellente résistance.
Tubulure naturelle
- Fabriquée à partir de résine Teflon™ PFA véritable
- Offre une excellente compatibilité et résistance aux produits chimiques
- Peut résister à des pressions aqueuses jusqu’à 276 bars (4 000 psi)
- Plusieurs tailles disponibles.
Tubulure haute pureté
- Fabriqué à partir d’une résine Teflon™ PFA haute pureté véritable, une version modifiée spéciale de la molécule de base en PTFE
- De qualité médicale
- Souvent privilégiée dans les applications sensibles et répondant de manière fiable à des demandes plus critiques
- Pratiquement transparent pour la visualisation du mouvement des liquides
- Peut résister à des pressions aqueuses jusqu’à 500 psi (1/8 po), 2 000 psi (1/16 po)
Spécification
Spécification
| Type | Tubulure naturelle |
| Autoclavable | Non |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) interne | 0,40 po |
| Diamètre (impériale) externe | 1/16 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 10,16 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,588 mm |
| Longueur totale (impériale) | 5 ft |
| Longueur totale (métrique) | 1,524 m |
| Matériau | PFA |