Learn More
GVS Cartrige SPE sans PFAS
Code produit 32178618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
150 mg
200 mg
500 mg
Conditionnement:
30 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
32178618 500 mg 30 pièces
32178140 200 mg 30 pièces
32178407 150 mg 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 32178618 Fournisseur GVS Code fournisseur SPEB00WAX06500APF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    725.00€ / 30 pièces
    Économisez 75.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Conçu pour l’extraction sélective de composés acides comme les PFAS à partir d’échantillons environnementaux.
  • Utilise un mécanisme de rétention double combinant échange d’ions et interaction hydrophobe pour une extraction efficace des PFAS et d’autres composés acides.
  • Assure une récupération élevée et une précision pour les PFAS à courte et longue chaîne, offrant une performance analytique constante.
  • Réduit efficacement le bruit de fond pour améliorer la sensibilité à la détection lors de l’analyse LC-MS/MS.
  • Conforme aux méthodes EPA 533, 537.1 et 1633, prenant en charge des procédures de test standardisées et validées.
  • Un flux de travail simplifié simplifie la préparation des échantillons, garantissant des résultats fiables et reproductibles à travers différentes matrices.
Spécification
Poids du lit 500 mg
À utiliser avec (équipement) Collecteurs sous vide ou équipement SPE automatisé
Adsorbant WAX
Type Colonne d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 6 mL
Porosité 40 μm