Learn More
VACUUBRAND™ Huile PFPE
Code produit 10554902 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10554902 0,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10554902 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20687600
Cette huile synthétique présente une excellente résistance chimique
Cette huile synthétique présente une excellente résistance chimique. Par conséquent, elle est souvent utilisée pour pomper des oxydants forts (halogénures, oxydes d’azote, etc.). Comme ce type d’huile ne doit pas être mélangé à des huiles minérales, une pompe destinée à cette huile doit être créée avec celle-ci dès le départ. Pour le passage d’une pompe existante à cette huile, la pompe doit être complètement démontée, nettoyée et remplie avec de l’huile de perfluoropolyéther à l’huile VACUUBRAND ; PFPE de type I pour pompes à palettes VACUUBRAND RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6 ; huile PFPE de type II pour toutes les pompes à palettes VACUUBRAND.
  • Faible pression de vapeur, même à des températures élevées
  • excellentes propriétés de lubrification
  • faible reflux d’huile
  • excellente résistance au vieillissement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile 25/5
À utiliser avec (application) Utilisée pour pomper des oxydants forts (halogénures, oxydes d’azote, etc.)
Matériau PFPE
Conditionnement Flacon
Pression < 3 x 10-5 mbar
Quantité 1 de chaque
Viscosité 60 mm2/s
Volume (métrique) 0,5 L