Learn More
Abnova™ ADN polymérase Pfu
Description
- En plus de 5′ -3′ L'activité de l'ADN polymérase, elle possède également 3′ -5′ Activité exonucléase (relecture).
- L'ADN polymérase Pfu présente le taux d'erreur le plus faible de toutes les ADN polymérases thermostables étudiées, et est même jusqu'à dix fois plus précise que la normale. Taq ADN polymérase.
- Par conséquent, la polymérase d'ADN Pfu est utile pour les réactions de polymérisation nécessitant une synthèse de haute fidélité.
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U/μL |
| Contenu et stockage | À conserver à -20 °C. Stabilité garantie pendant 6 mois dans des conditions de stockage appropriées. |
| Quantité | 500 unités |
| À utiliser avec (application) | PCR standard |
| Tampon de stockage | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Nonidet P40 à 0,5 %, Tween 20 à 0,5 % et glycérol 50 % |