Learn More
Abnova™ ADN polymérase Pfu
Code produit 16092555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 unités
2500 unités
500 unités
Conditionnement:
1000 unités
2500 unités
500 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16092555 2500 unités 2500 unités
16002565 500 unités 500 unités
16082555 1000 unités 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16092555 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur D0014.2500Units
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
utile pour les réactions de polymérisation nécessitant une synthèse haute fidélité.
  • En plus de 5′ -3′ L'activité de l'ADN polymérase, elle possède également 3′ -5′ Activité exonucléase (relecture).
  • L'ADN polymérase Pfu présente le taux d'erreur le plus faible de toutes les ADN polymérases thermostables étudiées, et est même jusqu'à dix fois plus précise que la normale. Taq ADN polymérase.
  • Par conséquent, la polymérase d'ADN Pfu est utile pour les réactions de polymérisation nécessitant une synthèse de haute fidélité.
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage À conserver à -20 °C. Stabilité garantie pendant 6 mois dans des conditions de stockage appropriées.
Quantité 2500 unités
À utiliser avec (application) PCR standard
Tampon de stockage 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Nonidet P40 à 0,5 %, Tween 20 à 0,5 % et glycérol 50 %