Learn More
Lovibond™ Spectrophotomètres de la série PFXi-880
Code produit 13595290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre
À utiliser avec (application):
Mesure de la couleur
Pour solutions sucrées et sirops
Comprend:
Kit RCMSi, IHU, cellules optiques
Pack RCMSi, Cellules optiques
RCMSi PK, cellules optiques, lampe
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (application) Comprend Conditionnement
13595290 Spectrophotomètre Pour solutions sucrées et sirops Kit RCMSi, IHU, cellules optiques 1 pièce
13575290 Spectrophotomètre Mesure de la couleur Kit RCMSi, IHU, cellules optiques 1 pièce
13555290 Spectrophotomètre Mesure de la couleur RCMSi PK, cellules optiques, lampe 1 pièce
13565290 Spectrophotomètre Pour solutions sucrées et sirops Pack RCMSi, Cellules optiques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13595290 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 1378805H
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Instrument, logiciel compatible avec Windows, lampe de rechange, instructions, trousse de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibond™
Avec la technologie RCMsi (Remote Calibration & Maintenance Service, étalonnage à distance et service d’entretien) pour l’étalonnage et l’entretien à distance via Internet sans quitter la paillasse
  • Mesure automatique et non subjective des couleurs
  • Construction en acier robuste, résistante aux produits chimiques
  • Amovible, 6 in. chambre d'échantillonnage (153 mm)
  • Est capable de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
  • La sortie est conforme à GLP y compris la date, l'heure, l'échantillon et l'identifiant de l'utilisateur
  • Disponible avec l’unité de chauffage intégrée en option pour les échantillons tels que les graisses ou les cires dont la température doit être maintenue au-dessus du point de fusion de manière cohérente
  • Avec choix d’échelles de couleurs
  • Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
  • Capacité sensorielle à distance
PFXi-880/CIE
  • Pour les échantillons transparents
  • Échelles de couleurs : CIE™ L a™ b, CIELAB (L™ C™ h), Delta E™ Différence de couleur, données spectrales, coordonnées de chromaticité xyY, valeurs tristimulus XYZ, test de lavage à l'acide (ASTM D848), Densité optique (Absorbance)
PFXi-880/S
  • Pour les sirops et solutions sucrées
  • Échelles de couleurs : CIE™ L™ a b, Delta E™ Différence de couleur, indice de couleur ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), couleur RYBN, données spectrales, coordonnées de chromaticité xyY, valeurs tristimulus XYZ, densité optique (absorbance)
PFXi-880/CIE : Produits chimiques, huiles et graisses comestibles, revêtements, eau et eaux usées, aliments et boissons, produits ménagers, huiles et cires de pétrole, plastiques, solutions de sucre, sirops et miel, produits pharmaceutiques et cosmétiques, bières, malts et caramels, produits médicaux et cliniques. PFXi-880/S : Solutions sucrées, sirops et miel.
Spécification
Certifications/Conformité AOC, ISO, ASTM, CE, RoHS, DEEE
Affichage Graphique couleur
Source lumineuse Halogène au tungstène
Type Spectrophotomètre
Tension 90/240 V
À utiliser avec (application) Pour solutions sucrées et sirops
Hauteur (impériale) 6,69 in
Hauteur (métrique) 17 cm
Comprend Kit RCMSi, IHU, cellules optiques
Longueur (impériale) 7,7 in
Longueur (métrique) 19,6 cm
Durée de mesure >30°s.
Modèle PFXi-880/S
Longueur du trajet optique de 0,1 à 153 mm
Reproductibilité Chromaticité (x y) – ±0,0002 ; ΔE – 0,2
Réponse spectrale 420 à 710 nm
Poids (impériale) 16 lb
Poids (métrique) 7,7 kg
Largeur (impériale) 7,7 in
Largeur (métrique) 19,6 cm