Learn More
Miele Professional™ Système de dosage
Code produit 15490575 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
300 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
15490575 300 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15490575 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 10087340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00€
    2790.00€ / 1 pièces
    Économisez 265.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Enceinte de dosage PG 8596 (AE) pour le stockage des produits chimiques de procédé et des modules de dosage
  • 2 tiroirs de sortie pour boîtes de 3 x5 L chacun
  • Dimensions intérieures : H 285-690, B 250, T 425-555 mm
  • 2 options de réception par niveau pour les modules de dosage chacun
  • Le réservoir permet une meilleure vidange des boît
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Modèle PG 8596
Type de produit Système de distribution
Couleur Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Désinfection des instruments de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs
Profondeur (métrique) 600 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 60 x 30 x 83,5 cm
Hauteur (métrique) 835 mm
Largeur (métrique) 300 m
Alimentation électrique 400 V 50 Hz 3 N AC 9,3 kW