Learn More
PGMI-004A, MedChemExpress
Code produit 16484536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16484536 100 mg -
16466007 5 mg 5mg
16439826 50 mg -
16433288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16484536 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101143
MedChemExpress PGMI-004A is a potent phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) inhibitor with an IC50 of 13.1 μM.
PGMI-004A is a potent phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) inhibitor with an IC50 of 13.1 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PGMI-004A
CAS 1313738-90-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H12F3NO6S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (269.76 mM)
SMILES O=S(C(C=C1C2=O)=C(O)C(O)=C1C(C3=C2C=CC=C3)=O)(NC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 463.38
Poids de la formule 463.38
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death