Learn More
PGS-IN-1, MedChemExpress
Description
PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | PGS-IN-1 |
| CAS | 102271-49-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H26O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | KME-4 |
| SMILES | O=C1OCC/C1=C\C2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.41 |
| Poids de la formule | 302.41 |
| Show More |