Learn More
PH-064, MedChemExpress
Code produit. 16486717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16486717
Marque: Medchem Express HY10499
MedChemExpress PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.
PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.
Spécification
Nom chimique ou matériau PH-064
CAS 892546-37-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C44H58N8O2S2
Quantité 5 mg
Synonyme BIM-46187
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (125.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N1CCN2C([C@@H]1CC3CCCCC3)=NC(C4=CC=CC=C4)=C2)=O)N)N)N([C@H]5CC6CCCCC6)CCN(C5=N7)C=C7C8=CC=CC=C8
Poids moléculaire (g/mol) 795.11
Poids de la formule 795.11
Pourcentage de pureté 96.95%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.