Learn More
Thermo Scientific™ Tampon en phase mobile HPLC pH 10, bicarbonate d’ammonium 10 mM, méthanol 5 %
Code produit 16368247 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
16368247 4 L Flacon en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16368247 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur T006024000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    193.00€ / 4L
    Économisez 15.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
La phase mobile à pH élevé (10,0) améliore la séparation chromatographique des composés par rapport aux phases mobiles conventionnelles modifiées par l’acide dans la HPLC.
La phase mobile à pH élevé (10,0) améliore la séparation chromatographique des composés par rapport aux phases mobiles conventionnelles modifiées par l’acide dans la HPLC.
  • Convient à la chromatographie préparative et à la HPLC
  • Mélange unique formulé pour améliorer la séparation des composés par rapport aux phases mobiles conventionnelles modifiées par l’acide
  • Développé en collaboration avec les experts en chromatographie Thermo Fisher Scientific
  • Filtré à 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 10 ± 0.1 at 25°C
Absorbance 1.00 max at 210 nm, 0.04 max. at 230 nm, 0.005 max. at 280 nm, 0.005 max. at 350 nm
Couleur 5 max. (APHA)
Aspect Clear, colorless liquid
Quantité 4 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté HPLC and Preparative Chromatography