Learn More
WTW™ Électrode combinée de pH avec blindage
Code produit 10263021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
2 à 12
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10263021 2 à 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10263021 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 109115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    328.49€ / 1 pièces
    Économisez 86.51€
    20% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Types de connecteurs Connecteur à tête à bouchon étanche
Type Électrode combinée de pH avec blindage
Type de solution de remplissage Électrolyte polymère gélifié solide (sans AgCl)
Comprend Électrolyte solide
Jonction Jonction de trou
Plage de pH 2 à 12
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 60°C