Learn More
SI Analytics™ Micro-électrode combinée de pH
Code produit 10223461 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
DIN
DIN, Fiche banane 4 mm
Tête
Type:
Micro-électrode de pH combinée
Électrode micro-combinée de pH
Électrode pH combinée
Membrane:
Bouteille
Sphere
À bout effilé
Diamètre (métrique):
12/3 mm
3 mm
3 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Type Membrane Diamètre (métrique) Conditionnement
10223461 BNC Micro-électrode de pH combinée Bouteille 3 mm 1 pièce
10007900 DIN Micro-électrode de pH combinée Bouteille 3 mm 1 pièce
10087870 DIN Micro-électrode de pH combinée À bout effilé 5 mm 1 pièce
10682551 DIN Micro-électrode de pH combinée Sphere 5 mm 1 pièce
10251203 DIN, Fiche banane 4 mm Électrode pH combinée Sphere 12/3 mm 1 pièce
10467353 DIN Électrode pH combinée Bouteille 3 mm 1 pièce
10359761 Tête Électrode micro-combinée de pH Bouteille 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10223461 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285105632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    410.00€ / 1 pièces
    Économisez 177.00€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assurez une précision de mesure élevée, une stabilité et une longue durée de vie tout en conservant une grande adaptabilité à vos tâches de mesure. La micro-électrode combinée de pH de SI Analytics™ est robuste, durable et facile à nettoyer.
  • Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
  • Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
  • La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
  • Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction Diaphragme durci au platine
Matériau Verre A
Plage de pH 7,0 ± 0,3
Type Micro-électrode de pH combinée
Référence interne Ag/AgCl
Membrane Bouteille
Gamme de température (métrique) -5 à +100 °C
Longueur (métrique) 96 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) 3 mm