Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètre/conductimètre NineFocus™ NF2300™
Description
- Conçu pour évoluer : Mesure jusqu'à 4 paramètres grâce à un module numérique intégré (DMM). L'ajout de modules accroît la productivité de l'analyse.
- Intégrité des données : La gestion des utilisateurs entièrement flexible permet d'adapter les groupes d'utilisateurs à tous les besoins et à toutes les situations et protège les paramètres contre les modifications indésirables. Assistance complète en matière de conformité avec transfert automatique des données et respect intégral des normes réglementaires du secteur.
- Résolution rapide des problèmes : Le diagnostic des capteurs, accompagné d'une assistance à l'utilisateur pour le dépannage, réduit les temps d'arrêt, surveille l'état des capteurs tout au long de leur durée de vie et minimise les erreurs.
- Encombrement flexible sur le plan de travail : Terminal détachable avec écran tactile de 7 in pour des options de placement flexibles, améliorant l’ergonomie et la commodité.
- Fonctionnement simple : L'intuitif One Click™ Une interface utilisateur disponible en 14 langues permet de consulter les résultats en un seul clic, simplifie les opérations, fait gagner du temps et réduit les erreurs.
- Résistant : L'indice IP52 protège l'instrument contre la pénétration de poussière et les projections d'eau de toutes directions et empêche la corrosion.
- Flexibilité maximale des capteurs : Compatibilité totale avec les capteurs analogiques (par exemple, InLab ISM capteur) utilisant un module analogique.
Chaque unité comprend deux modules de mesure, un bras d'électrode et des étalons pour l'étalonnage initial.
- Le kit NF2300 comprend un InLab Expert Pro-DES et un InLab Capteur 731 Pro-DES
- Le NF2300 Pure H2O Le kit comprend un InLab Pro-DES pur et un InLab Capteur 741 Pro-DES
Specifications
Specifications
| Précision | -30 à 130 °C |
| Précision (conductivité) | 0.5 % |
| Précision (mV) | 0.1 |
| Précision (pH) | 0.002 |
| Option de rétro-éclairage | Oui |
| Étalonnage | pH, potentiel d'oxydoréduction (ORP), concentration ionique, conductivité, TDS, salinité, oxygène dissous (OD), pression barométrique, température |
| Modes d’étalonnage | Assistance à l'étalonnage, vérification guidée, menu multilingue, méthodes simples, écran tactile |
| Certifications/Conformité | CE, DEEE, RoHS |
| Détails de la gestion des données | PC, Imprimante, USB Bâton |
| Points de données | 2000 |
| Show More |