Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètre / pH-mètre SevenDirect SD23
GREENER_CHOICE
Code produit 17521016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Non inclus
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Conditionnement
17521016 Pure Pro-ISM 1 pièce
17501006 Non inclus 1 pièce
17511016 Routine Pro-ISM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17521016 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30671568
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le SevenDirect SD23 est un appareil de mesure de paillasse précis et flexible pour la détermination du pH et de la conductivité, séparément ou simultanément. L'instrument remplace le SevenCompact et est livré avec un EasyPlace bras de capteur.
Les instruments SevenDirect sont des appareils de mesure de paillasse conçus pour une large gamme d'applications de laboratoire, qui fournissent des mesures précises du pH, du potentiel d'oxydoréduction (ORP) et de la conductivité de presque tous les échantillons. SevenDirect est le successeur de SevenCompact et un excellent ajout à tout laboratoire.
  • Le grand écran tactile couleur permet une mesure directe et une saisie de données facile.
  • Les instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d'étalonnage du capteur.
  • Consultez des informations de mesure détaillées sur un seul écran, ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité grâce à uFocus mode.
  • Le compartiment de connecteur fermé et le couvercle remplaçable protègent l'instrument de la poussière et des éclaboussures, même avec les capteurs fixés (IP54 en utilisation).
  • L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements.
  • Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants.
  • Le EasyPlace Le bras de l'électrode facilite le placement du capteur dans le récipient contenant l'échantillon ou le tampon.
  • Des emplacements réservés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Précision (conductivité) 0,5 %
Précision (mV) 0,1
Précision (pH) 0,002
Détails de la gestion des données PC, Imprimante, USB Bâton
Description SevenDirect SD23 Pure H2O
Canaux Double canal
Type d’affichage TFT couleur
Indice IP IP54
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Gamme (mV) -2000 à 2000 mV
Résolution (pH) 0,1 ; 0,01 ; 0,001
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Comprend InLab Pure-Pro ISM Capteur pH/température
Mémoire Mesures standard de 2 000
Type de sonde Pure Pro-ISM
Type de produit Kit prêt à la mesure
Résolution (conductivité) 0,001 à 1
Résolution (mV) 1 ; 0,1
Résolution (rH) 1 ; 0,1
Précision de la température ±0,1°C entre 0°C et 100°C
Plage de températures (impériale) -22 °F à +266 °F
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 195 x 205 x 65 mm
Poids (impériale) 1.9 lb.
Poids (métrique) 850 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.