Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH Edge™
Code produit 15188239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Prise de 3,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
15188239 Prise de 3,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15188239 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI12300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.08€
    226.43€ / 1 pièces
    Économisez 184.65€
    44% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Types de connecteurs Prise de 3,5 mm
Jonction Céramique simple, 15 à 20 μl/h
Matériau PEI
Plage de pH 0 à 13
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +70°C
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) du bouchon 7,5 mm