Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH
Code produit 11759748 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11759748 102 mm 1 pièce
11785628 115 mm 1 pièce
11755618 120 mm 1 pièce
11765618 225 mm 1 pièce
11739738 152 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11759748 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 1932527010B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    10.41€ / 1 pièces
    Économisez 8.59€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Cette électrode de pH à électrolyte solide unique et sans entretien permet des mesures jusqu'à 110 °C et 10 bar, idéal pour les applications industrielles.
  • Électrode de pH sans entretien avec filetage MNPT de 1/2 po pour montage
  • Volume 6 bar
  • Électrode pour la mesure de l’eau de piscine spéciale
  • Capteur de température Pt1000 intégré 
  • Fourni avec un câble 3 m et une fiche BNC
Spécification
Longueur (métrique) 102 mm