Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH
Code produit 11705628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11705628 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11705628 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 5732526B010BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.84€
    34.30€ / 1 pièces
    Économisez 12.54€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Existe dans une variété de modèles, y compris des solutions et des chambres de référence différentes. L’électrode pH Fisherbrand™ comporte un réservoir rechargeable qui peut être rempli avec n’importe quel électrolyte compatible avec l’échantillon, notamment les électrolytes de remplissage recommandés pour les mesures non aqueuses.
  • La référence à double jonction est recommandée pour les échantillons contenant des composés organiques, des protéines, des métaux lourds ou des composés qui interagissent avec l’argent (par exemple, le sulfure, le bromure, l’iodure)
  • Toutes les électrodes sont disponibles avec une dérivation détachable ou avec un câble / connecteur branché
  • Conçu pour tous les systèmes de titration Brinkmann, Metrohm et Schott existants
  • Le corps de l’électrode est construit avec un joint en verre rodé qui s’adapte à leurs récipients de titration
  • Les titrateurs Ionics et Tytronics peuvent être équipés de cette même électrode sans le joint rodé
  • L’une ou l’autre conception peut être commandée en fonction de l’unité de titration
Spécification
Couleur Bleu
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C