Learn More
Cytiva Électrode pH
Code produit 10799088 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,088 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
10799088 0,088 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10799088 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18111126
En stock
Fournit des mesures de pH compensées en température. L’électrode de pH Cytiva possède une extrémité arrondie.
  • Fluoroélastomère (FFKM), verre et titane (Ti)
  • Les parties humides résistent aux solvants organiques et aux tampons salins couramment utilisés en chromatographie des biomolécules
  • Les exceptions comprennent : acétate d’éthyle à 100 %, hexane à 100 % et tétrahydrofurane à 100 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion Serrage manuel UNF 10-32 2 B
Pression max. 50 bar
Volume (métrique) 0,088 mL
pH 0 à 14
Stockage Mélange 1:1 de tampon de pH 4 et de 1 M de KNO3
Diamètre (métrique) externe 4,23 mm