Learn More
Cole-Parmer™ Électrode de pH à jonction unique scellée pour Beckman Mètres
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Électrodes conçues pour fonctionner avec les appareils de mesure que vous possédez déjà.
- Sept modèles différents sont —disponibles ; trouvez celui qui convient le mieux à votre application sans perdre la compensation automatique de température.
- Les électrodes « tout-en-un » offrent polyvalence et personnalisation.
- Ces électrodes combinent la référence de pH, la demi-cellule de pH et le capteur de température dans un seul corps d'électrode de 12 mm de diamètre.
- Les sept modèles vous permettent de choisir entre des électrodes scellées nécessitant peu d'entretien ou des électrodes rechargeables résistantes à l'encrassement.
- Tuff-Tip Les électrodes sont dotées d'une pointe semi-dôme qui protège le bulbe de pH et assure une réponse rapide même dans des échantillons difficiles et sales.
- Les électrodes de type PBR offrent des réponses prévisibles, fiables et rapides, —quelle que soit la température de l'échantillon.
- Cette conception élimine pratiquement toute dérive, tout problème de précision et toute perte de performance prématurée due à la température.
- Toutes les électrodes comprennent un câble de 90 cm et un connecteur BNC pour le pH, sauf indication contraire.
- Beckman Les électrodes compatibles avec les instruments sont dotées d'un compensateur de température 30K et d'une prise audio 3,5 mm pour la connexion à votre appareil de mesure.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Type | Électrode pH |
| Comprend | 3 ft câble, connecteur BNC |
| À utiliser avec (équipement) | Beckman Mètres |