Learn More
Solution de stockage pour électrode de pH, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 12890327 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12890327 1 000 ml 1L
11533182 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12890327 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ESS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.61€
    128.18€ / 1L
    Économisez 5.43€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue pour maintenir le bon fonctionnement et la précision des mesures des électrodes de pH et de référence, la solution de stockage d’électrodes de pH Reagecon™ est une solution de 3M KCI qui aide à maintenir des conditions de travail adéquates après le nettoyage ou lorsque l’électrode n’a pas été utilisée pendant une période prolongée.
La réponse, la précision et la durée de vie des électrodes de pH peuvent être considérablement améliorées grâce à une manipulation, un nettoyage et un stockage corrects. Conçues pour l’entretien courant des équipements, ces solutions peuvent être utilisées en toute sécurité avec n’importe quelle électrode sensible. Les solutions de stockage des électrodes sont fabriquées à partir de chlorure de potassium, sans ion argent, et conviennent à toutes les électrodes Blueline.
Spécification
Composition Solution de chlorure de potassium, sans ion argent
Concentration 3 mol/l de KCl
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH et de référence, toutes les électrodes Blueline
Type de solution de remplissage Logement de stockage d'électrode
Quantité 1 000 ml