Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes indicatrices de pH pH-Fix
Code produit 15364184 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
1,7 à 3,8
2 à 9
Conditionnement:
100 pièces
100 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
15364184 2 à 9 100 unités
15705802 0 à 14 100 pièces
15324194 1,7 à 3,8 100 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15364184 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 92118
 Article restreint
En stock
Bandelettes standard hautement appréciées pour de nombreuses applications de test de pH.
  • La procédure facile d’immersion et de lecture fournit des résultats fiables en quelques secondes
  • Grâce à la technologie brevetée pH-Fix, l’indicateur est lié chimiquement au tampon de test
  • Le colorant n’est pas éliminé, les vêtemen
Spécification
Plage de pH 2 à 9
Format Bande
Quantité 100 barrettes
Type Papier indicateur de pH
Longueur (métrique) 85 mm
Largeur (métrique) 6 mm