Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes indicatrices de pH pH-Fix
Code produit 15705802 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
1,7 à 3,8
2 à 9
Conditionnement:
100 pièces
100 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
15705802 0 à 14 100 pièces
15324194 1,7 à 3,8 100 unités
15364184 2 à 9 100 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15705802 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 92110
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bandelettes standard hautement appréciées pour de nombreuses applications de test de pH.
  • La procédure facile d’immersion et de lecture fournit des résultats fiables en quelques secondes
  • Grâce à la technologie brevetée pH-Fix, l’indicateur est lié chimiquement au tampon de test
  • Le colorant n’est pas éliminé, les vêtemen
Spécification
Plage de pH 0 à 14
Quantité 100 barrettes
Type Papier indicateur de pH
Longueur (métrique) 85 mm
Largeur (métrique) 6 mm