Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de gradients de pH
Code produit 15880452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
CX-1 pH Gradient Buffer A
CX-1 pH Gradient Buffer B
CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 250 mm)
CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 50 mm)
CX-1 pH Gradient Starter Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (10 μm, 4 x 250 mm)
Quantité:
125 ml
125 ml + 125 ml
1 L
250 ml
250 ml + 250 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
500mL
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Quantité Conditionnement
15880452 CX-1 pH Gradient Buffer B 500 ml 500mL
15125624 CX-1 pH Gradient Buffer A 125 ml 125mL
15135624 CX-1 pH Gradient Buffer B 125 ml 125mL
15165624 CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B 125 ml + 125 ml 125mL
15145624 CX-1 pH Gradient Buffer A 250 ml 250mL
15155624 CX-1 pH Gradient Buffer B 250 ml 250mL
15121206 CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B 250 ml + 250 ml 250mL
15870452 CX-1 pH Gradient Buffer A 500 ml 500mL
15195624 CX-1 pH Gradient Starter Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (10 μm, 4 x 250 mm) 125 ml + 125 ml 125mL
15185624 CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 50 mm) 125 ml + 125 ml 125mL
15105634 CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 250 mm) 125 ml + 125 ml 125mL
17161855 CX-1 pH Gradient Buffer A 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15880452 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 302780
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Des gradients robustes et reproductibles qui sont applicables à un large éventail d’anticorps monoclonaux et prêts à l’emploi avec les colonnes et systèmes LC existants, sans avoir besoin de formuler des phases mobiles.
Obtenez des gradients HPLC reproductibles rapides et hautement robustes à l’aide des tampons de gradient de pH Thermo Scientific™ CX-1. Simples à optimiser et à automatiser, ces tampons sont applicables à la séparation HPLC de la majorité des médicaments biothérapeutiques à base d’anticorps monoclonaux (mAb). Les tampons de gradient de pH CX-1 sont prêts à être utilisés avec les colonnes HPLC existantes sans avoir à formuler de phases mobiles. Les tampons CX-1 permettent de gagner du temps dans le développement de méthodes, de faciliter le transfert de méthodes vers l’AQ/CQ pour une large gamme de variantes de charge de mAb via une approche générique basée sur la HPLC pour la caractérisation des mAb et ne nécessitent pas d’ajustements de phase mobiles chronophages.
Les solutions de tampons de pH peuvent être utilisées pour générer des gradients de pH linéaires hautement reproductibles dans la chromatographie d’échange de cations.
  • Gradients robustes, reproductibles
  • Prédiction du pH des biomolécules
  • Optimisation de méthodes simples
  • Automatisation aisée
  • Applicable à la majorité des anticorps monoclonaux
Contrairement à la chromatographie d’échange de cations classique, utilisant des gradients de sel, il est possible de prédire le pH et la rétention attendue des variantes de charge et d’utiliser une gamme de pH étroite pour obtenir une séparation à plus haute résolution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tampon de gradient de pH B CX-1
À utiliser avec (équipement) Systèmes et colonnes LC
Type Tampon de gradient de pH B CX-1
Comprend CX-1 pH Gradient Buffer B
pH 10,2
Quantité 500 ml
Concentration standard 10X
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)
Gamme de produits Thermo Scientific