Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de gradients de pH
Code produit p-6024204
Change view
Click to view available options
Description:
Kit de démarrage de gradient de pH CX-1 ;
Tampon A de 125 ml + tampon B de 125 ml
Colonne MAbPac SCX-10 (10 μm, 4 x 2 50 mm)
Kit de gradients de pH CX-1 haut débit ;
Tampon A de 125 ml + tampon B de 125 ml
Colonne MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 x 50 mm)
Kit de gradients de pH CX-1 haute résolution (pH 5,6 à 10,2) ; Tampon A de 125 ml + tampon B de 125 ml Colonne MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 x 250 mm)
Kit de tampons de gradients de pH CX-1 ;
Tampon A 125 ml + tampon B 125 ml
Kit de tampons de gradients de pH CX-1 ;
Tampon A 250 ml + tampon B 250 ml
Tampon de gradient de pH A CX-1
Tampon de gradient de pH B CX-1
Quantité:
125 ml
125 ml + 125 ml
250 ml
250 ml + 250 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
500mL
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité unitSize
15125624 Tampon de gradient de pH A CX-1 125 ml 125mL
15135624 Tampon de gradient de pH B CX-1 125 ml 125mL
15165624 Kit de tampons de gradients de pH CX-1 ;
Tampon A 125 ml + tampon B 125 ml
125 ml + 125 ml 125mL
15145624 Tampon de gradient de pH A CX-1 250 ml 250mL
15155624 Tampon de gradient de pH B CX-1 250 ml 250mL
15121206 Kit de tampons de gradients de pH CX-1 ;
Tampon A 250 ml + tampon B 250 ml
250 ml + 250 ml 250mL
15870452 Tampon de gradient de pH A CX-1 500 ml 500mL
15880452 Tampon de gradient de pH B CX-1 500 ml 500mL
15195624 Kit de démarrage de gradient de pH CX-1 ;
Tampon A de 125 ml + tampon B de 125 ml
Colonne MAbPac SCX-10 (10 μm, 4 x 2 50 mm)
125 ml + 125 ml 125mL
15185624 Kit de gradients de pH CX-1 haut débit ;
Tampon A de 125 ml + tampon B de 125 ml
Colonne MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 x 50 mm)
125 ml + 125 ml 125mL
15105634 Kit de gradients de pH CX-1 haute résolution (pH 5,6 à 10,2) ; Tampon A de 125 ml + tampon B de 125 ml Colonne MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 x 250 mm) 125 ml + 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15125624 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 083273
Des gradients robustes et reproductibles qui sont applicables à un large éventail d’anticorps monoclonaux et prêts à l’emploi avec les colonnes et systèmes LC existants, sans avoir besoin de formuler des phases mobiles.
Obtenez des gradients HPLC reproductibles rapides et hautement robustes à l’aide des tampons de gradient de pH Thermo Scientific™ CX-1. Simples à optimiser et à automatiser, ces tampons sont applicables à la séparation HPLC de la majorité des médicaments biothérapeutiques à base d’anticorps monoclonaux (mAb). Les tampons de gradient de pH CX-1 sont prêts à être utilisés avec les colonnes HPLC existantes sans avoir à formuler de phases mobiles. Les tampons CX-1 permettent de gagner du temps dans le développement de méthodes, de faciliter le transfert de méthodes vers l’AQ/CQ pour une large gamme de variantes de charge de mAb via une approche générique basée sur la HPLC pour la caractérisation des mAb et ne nécessitent pas d’ajustements de phase mobiles chronophages.
Les solutions de tampons de pH peuvent être utilisées pour générer des gradients de pH linéaires hautement reproductibles dans la chromatographie d’échange de cations.
  • Gradients robustes, reproductibles
  • Prédiction du pH des biomolécules
  • Optimisation de méthodes simples
  • Automatisation aisée
  • Applicable à la majorité des anticorps monoclonaux
Contrairement à la chromatographie d’échange de cations classique, utilisant des gradients de sel, il est possible de prédire le pH et la rétention attendue des variantes de charge et d’utiliser une gamme de pH étroite pour obtenir une séparation à plus haute résolution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tampon de gradient de pH A CX-1
À utiliser avec (équipement) Systèmes et colonnes LC
Type Tampon de gradient de pH A CX-1
Volume (métrique) 125 ml
pH 5,6
Quantité 125 ml
Concentration standard 10X
Gamme de produits Thermo Scientific
compliance-icons
Identifiant produit
  • CX-1 pH Gradient Buffer A (pH 5.6)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholinepropanesulfonic acid, Sodiumhydroxide, 4-Morpholineethanesulfonic acid