Description
Les papiers indicateurs de pH sont standard dans de nombreuses applications pour des mesures de pH faciles, rapides et précises. Les rouleaux en papier sont fournis dans des bobines de distribution en plastique pour une utilisation facile : Détacher, Tremper & Lire. (Pour les solutions faibles ou en tampon, placez la bande contre le côté d’un tube à essai en verre, versez la solution à tester et lisez le résultat à travers le verre.)
- Fournis dans des bobines en plastique pour assurer une stabilité à long terme et protéger contre les conditions environnementales
- Les échelles de couleur correspondent parfaitement à la couleur de réaction du papier pour des lectures simples et précises
- Le papier indicateur est toujours prêt à l’emploi et peut être coupé à n’importe quelle longueur
- Le système de contrôle de la qualité ISO 9001 garantit une qualité et une fiabilité optimales
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Indicateur coloré | Color Scale Wheel |
| Plage de pH | 8 à 10 |
| Format | Roll |
| À utiliser avec (application) | Mesure du pH |
| Graduations | pH de 0,2 / 0,3 / 0,4 |
| Comprend | 1 plastic dispensing wheel, 1 color scale, 4 rolls of indicator paper |
| Quantité | 4 Each |
| Type | Papier indicateur de pH |
| Longueur (impériale) | 16.4 ft. |
| Afficher plus |