Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH
Code produit 15374174 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
4 à 7
8 à 10
9 à 13
Graduations:
pH 0,3
pH 0,5
pH de 0,2 / 0,3 / 0,4
Conditionnement:
4 unités
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Graduations Conditionnement
15374174 0,5 à 5,5 pH 0,5 4 unités
15384174 4 à 7 pH 0,3 4 unités
15314184 9 à 13 pH 0,5 4 unités
15304184 8 à 10 pH de 0,2 / 0,3 / 0,4 4 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15374174
 Article restreint
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Mesurez le pH simplement et facilement. Les papiers indicateurs de pH Fisherbrand™ produisent une couleur distincte qui correspond ensuite à l’échelle de couleurs à des intervalles spécifiés pour des lectures faciles et fiables. Ces rouleaux de papier indicateur prêts à l’emploi sont fabriqués à partir de papier filtre de haute qualité dans une variété de gammes de pH.
Les papiers indicateurs de pH sont standard dans de nombreuses applications pour des mesures de pH faciles, rapides et précises. Les rouleaux en papier sont fournis dans des bobines de distribution en plastique pour une utilisation facile : Détacher, Tremper & Lire. (Pour les solutions faibles ou en tampon, placez la bande contre le côté d’un tube à essai en verre, versez la solution à tester et lisez le résultat à travers le verre.)
  • Fournis dans des bobines en plastique pour assurer une stabilité à long terme et protéger contre les conditions environnementales
  • Les échelles de couleur correspondent parfaitement à la couleur de réaction du papier pour des lectures simples et précises
  • Le papier indicateur est toujours prêt à l’emploi et peut être coupé à n’importe quelle longueur
  • Le système de contrôle de la qualité ISO 9001 garantit une qualité et une fiabilité optimales
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Indicateur coloré Roue d’échelle de couleur
Plage de pH 0,5 à 5,5
Format Rouleau
À utiliser avec (application) Mesure du pH
Graduations pH 0,5
Comprend 1 roue de distribution en plastique, 1 échelle de couleur, 4 rouleaux de papier indicateur
Quantité 4 de chaque
Type Papier indicateur de pH
Longueur (impériale) 16,4 pi
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (impériale) 0,28 in
Largeur (métrique) 7 mm