Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètre/ionomètre NineFocus™ NF5000™
Code produit 31454075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
BASE AMM NF5000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle
31454075 BASE AMM NF5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454075 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30997016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00€
    3211.39€ / 1 pièces
    Économisez 578.61€
    15% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Appareil de paillasse multiparamètre haute performance offrant une précision remarquable pour la détermination du pH, de la conductivité, de la concentration ionique, du potentiel redox et de l'oxygène dissous.
  • Conçu pour évoluer : Mesure jusqu'à 4 paramètres grâce à un module numérique intégré (DMM). L'ajout de modules accroît la productivité de l'analyse.
  • Intégrité des données : La gestion des utilisateurs entièrement flexible permet d'adapter les groupes d'utilisateurs à tous les besoins et à toutes les situations et protège les paramètres contre les modifications indésirables. Assistance complète en matière de conformité avec transfert automatique des données et respect intégral des normes réglementaires du secteur.
  • Résolution rapide des problèmes : Le diagnostic des capteurs, accompagné d'une assistance à l'utilisateur pour le dépannage, réduit les temps d'arrêt, surveille l'état des capteurs tout au long de leur durée de vie et minimise les erreurs.
  • Encombrement flexible sur le plan de travail : Terminal détachable avec écran tactile de 7 in pour des options de placement flexibles, améliorant l’ergonomie et la commodité.
  • Fonctionnement simple : L'intuitif One Click™ Une interface utilisateur disponible en 14 langues permet de consulter les résultats en un seul clic, simplifie les opérations, fait gagner du temps et réduit les erreurs.
  • Résistant : L'indice IP52 protège l'instrument contre la pénétration de poussière et les projections d'eau de toutes directions et empêche la corrosion.
  • Flexibilité maximale des capteurs :
    • Compatibilité totale avec les capteurs analogiques (par exemple, InLab ISM capteur) utilisant un module analogique
    • La base NF5000 AMM comprend un module de mesure analogique pH/ion pour les capteurs de pH ISM/non-ISM et ISE (sonde ionique).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision -30 à 130 °C
Précision (concentration) 0.5 %
Précision (ion) 0.5 %
Précision (mV) 0.1
Précision (pH) 0.002
Fonctions d’ionométrie avancées La base NF5000 AMM comprend un module de mesure analogique pH/ion pour ISM / capteurs de pH non-ISM et ISE (sonde ionique). Il est doté d'un système modulaire, d'une prise en charge des sondes de température externes, d'une rétrocompatibilité des capteurs et d'une prise en charge de la conformité réglementaire.
Option de rétro-éclairage Oui
Étalonnage pH, potentiel d'oxydoréduction (ORP), concentration ionique, conductivité, TDS, salinité, oxygène dissous (OD), pression barométrique, température
Modes d’étalonnage Assistance à l'étalonnage, vérification guidée, menu multilingue, méthodes simples, écran tactile
Points d’étalonnage (ionométrie) Jusqu’à 5
Certifications/Conformité CE, DEEE, RoHS
Détails de la gestion des données PC, Imprimante, USB Bâton
Points de données 2000
Canaux 4 (personnalisable avec modules)
Type d’affichage Écran TFT couleur (7 in)
Indice IP IP52
Measurement Modes pH avec mV et température, Conductivité, Oxygène dissous
Résolution (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Langues Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, italien, polonais, portugais, russe, espagnol, thaï, turc, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Type de fonction d’enregistrement Automatique par intervalle ou événement, manuel
Mémoire 3000 ensembles de résultats
Modèle BASE AMM NF5000
Type de produit pH-mètre/ionomètre
Gamme (concentration) -2,000 à 20,000 pX, 0 à 999 999 mg/L (ppm)
Gamme (ion) -2,000 à 20,000 pX, 0 à 999 999 mg/L (ppm)
Gamme (mV relative) -2000 à 2000 mV
Résolution (ion) 3 ou 4 chiffres (Plage automatique)
Résolution (mV) 0.1,1
Précision de la température ±0,1°C entre 0°C et 100°C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 40 x 30 x 34 cm
Longueur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 30 cm
Hauteur (métrique) 34 cm
Poids (métrique) 2 kg
Tension 100/240 V