Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètre SevenDirect SD20
Code produit 17570996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit HA SevenDirect SD20
Kit SD20 SevenDirect
Kit SevenDirect SD20 LowVol
Kit SevenDirect SD20 Organic
Kit SevenDirect SD20 Pure H2O
Kit SevenDirect SD20 Solids
Kit SevenDirect SD20 Viscous
Kit d’agitation SevenDirect SD20
SevenDirect SD20, instrument de mesure uniquement
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17570996 SevenDirect SD20, instrument de mesure uniquement 1 pièce
17511006 Kit SD20 SevenDirect 1 pièce
17531006 Kit HA SevenDirect SD20 1 pièce
17541006 Kit SevenDirect SD20 Organic 1 pièce
17551006 Kit SevenDirect SD20 Pure H2O 1 pièce
17561006 Kit SevenDirect SD20 Solids 1 pièce
17571006 Kit SevenDirect SD20 Viscous 1 pièce
17581006 Kit SevenDirect SD20 LowVol 1 pièce
17521006 Kit d’agitation SevenDirect SD20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17570996 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30671550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00€
    1224.00€ / 1 pièces
    Économisez 166.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le SevenDirect SD20 est un appareil de mesure de paillasse précis et flexible pour la détermination du pH et du potentiel d'oxydoréduction (ORP). L'instrument remplace le SevenCompact et est livré avec un EasyPlace bras de capteur.
Les instruments SevenDirect sont des appareils de mesure de paillasse conçus pour une large gamme d'applications de laboratoire, qui fournissent des mesures précises du pH et du potentiel d'oxydoréduction (ORP) de presque tous les échantillons. SevenDirect est le successeur de SevenCompact et un excellent ajout à tout laboratoire.
  • Le grand écran tactile couleur permet une mesure directe et une saisie de données facile.
  • Les instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d'étalonnage du capteur.
  • Consultez des informations de mesure détaillées sur un seul écran, ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité grâce à uFocus mode.
  • Le compartiment de connecteur fermé et le couvercle remplaçable protègent l'instrument de la poussière et des éclaboussures, même avec les capteurs fixés (IP54 en utilisation).
  • L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements.
  • Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants.
  • Le EasyPlace Le bras de l'électrode facilite le placement du capteur dans le récipient contenant l'échantillon ou le tampon.
  • Des emplacements réservés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Instrument, alimentation, housse de protection, guide de démarrage, porte-électrodes EasyPlace
Précision (température) ±0,1 °C entre 0 °C et 100 °C
Précision (mV) 0,1
Précision (pH) 0,002
Détails de la gestion des données PC, Imprimante, USB Bâton
Measurement Modes pH avec mV et température
Étalonnage Linéaire/segmenté
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Gamme (mV) –2000 à 2000 mV
Résolution (mV) 1 ; 0,1
Calibration Points Jusqu’à 5
Plage de températures (métrique) -30°C à +130°C
Plage de températures (impériale) -22 °F à +266 °F
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage TFT couleur
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire Mesures standard de 2 000
Points de données 2000
Type de fonction d’enregistrement Automatique, Manuelle
Indice IP IP54
Dimensions (L x l x H) 195 x 205 x 65 mm
Poids (métrique) 850 g
Poids (impériale) 1.9 lb.
Canaux 1
Type SevenDirect SD20, instrument de mesure uniquement