Learn More
Cole-Parmer™ Microélectrode de pH avec BNC
Code produit 11846314 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11846314 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11846314 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0599300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    890.74€ / 1 pièces
    Économisez 99.26€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-01-2027
Utilisez la microélectrode de pH avec BNC pour effectuer des mesures du pH dans des échantillons aussi infimes que 10 μl—même sur papier filtre ou gel d’agarose.
  • Obtenez les meilleurs résultats en mode mV ou mV relatif.
  • Plage de température de 32°F à 167°F (0°C à 75°C).
  • Profondeur d’immersion de 500μm.
  • Les microélectrodes incassables combinent des cellules de mesure et de référence dans une seule sonde.
  • Le diamètre de l’embout est inférieur à 1000 μm—convient aux plaques microscopiques, aux petits tubes capillaires, etc.
  • Les électrodes ont une précision ± 0,01 unité de pH, de 0 à 12 pH.
  • Une faible impédance fournit des mesures stables.
  • Comprend la solution de remplissage, le distributeur en plastique et le manuel.
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction Simple
Plage de pH 0 à 12
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 75°C
Type Micro-électrode de pH
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 167°F
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Diamètre (impérial) du corps 0,04 in
Diamètre (métrique) du corps 1 mm