Learn More
Hanna Instruments™ pH/mv-mètre de paillasse
Code produit 10209818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
240 x 187 x 74 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
10209818 240 x 187 x 74 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10209818 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI221102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
pH-mètre de haute performance offrant un excellent rapport qualité-prix.
  • pH-mètre de haute performance offrant un excellent rapport qualité-prix
  • Conçu avec un écran LCD extra-large qui peut afficher les relevés de pH/mV et de température
  • Les relevés sont compensés automatiquement pour la température afin de garantir l’exactitude
  • Haute performance et précision
  • Versions pH/température ou pH/mV et température
  • Un ou deux points d’étalonnage
  • Jusqu’à cinq valeurs d’étalonnage mémorisées
  • Fourni avec électrode de pH en verre rechargeable, sonde de température, support d’électrode, sachets d’étalonnage, solution de recharge d’électrode et câble d’alimentation secteur
Spécification
Précision (mV) ± 0,2/± 1 mV
Précision (pH) ± 0,01
Points d’étalonnage Automatiques, un ou deux points avec cinq valeurs tampon mémorisées
Points d’étalonnage (pH) Automatiques, un ou deux points avec cinq valeurs tampon mémorisées
Gamme de détection -2 à 16,00°C
Type d’affichage LCD
Gamme (mV) ± 399,9 mV ± 2000 mV
Gamme (pH) -2 à 16,00
Plage de températures (métrique) -9,9°C à +120,0°C
Entrées BNC
Modèle HI2211-02
Alimentation électrique 12 VCC
Type de produit pH/mv-mètre de paillasse
Résolution (mV) 0,1/1 mV
Précision de la température ± 0,5°C
Compensation thermique -9,9 à 120,0°C
Température (métrique) en fonctionnement -9,9 à 120,0°C
Étalonnage de la sonde de température Sonde de température en acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 240 x 187 x 74 mm
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz