Learn More
Plum™ Flacon de solution oculaire à pH neutre
Code produit 10511593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10511593 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10511593 Fournisseur Plum™ Code fournisseur 4752
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
pH Neutral neutralisera les substances acides et basiques et offrira une protection efficace contre les lésions oculaires graves.
  • Ce produit possède des propriétés de tampon phosphate et son efficacité est démontrée dans le traitement des lésions oculaires d'origine chimique.
  • Tous les produits standard à pH neutre (sauf DUO) sont fournis avec un capuchon anti-poussière.
  • Durée de lavage recommandée : 2 min.
  • Tampon phosphate stérile à 4,9 % pour la neutralisation des acides et des bases entrant en contact avec l'œil
  • Il est recommandé de se laver les yeux avec un produit à pH neutre, puis avec le collyre Plum.
  • Bouteilles faciles à manipuler
  • Œilletons ergonomiques pour un flux efficace
  • Œilleton DUO pour le lavage simultané des deux yeux
  • La conception conviviale permet d’ouvrir rapidement les flacons d’une seule main
  • Bouteilles jetables ; ne pas réutiliser
  • Bouteilles portant le marquage CE, produits avec une date de péremption de 3 ans
Spécification
Capacité (métrique) 200 ml
Comprend 10 flacons de 200 mL de solution à pH neutre