Description
Mesurez le pH simplement et facilement.Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
- Papiers indicateurs universels et spéciaux - mesure simple du pH
- Papiers indicateurs universels et spéciaux fournis dans des bobines en plastique qui garantissent une protection contre des facteurs externes.
- Toujours prêts à l’emploi.
- La couleur de réaction du papier est comparée à l’échelle des couleurs et indique le pH. Permet une mesure de pH très simple.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Plage de pH | 1 à 11 |
| Format | Rouleau |
| Graduations | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | Papier à pH |